Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Nutzen Sie diese Versandflaschen zur Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Sie sind widerstandsfähig gegen Risse und Schlagschäden, die bei Transportstößen entstehen könnten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2099-0010
27.91 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10214211
  • 87.65 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE als Innenbehälter für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind sicher, wirtschaftlich und widerstandsfähig gegen Risse und Schlagschäden, die bei Transportstößen entstehen könnten.
  • Strapazierfähige Wände widerstehen Rissen und Löchern
  • Auslaufsicher†, jede Charge wird bei 103 kPa (15 psi) auf Auslaufen getestet
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425389 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number2099-0010
Chargennummer1423240 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number2099-0010
Chargennummer1404261 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2099-0010
Chargennummer1301483 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2099-0010
Chargennummer1416171 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/10/2024 Catalog Number2099-0010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Enghalsflaschen > 4.000 ml, Verschluss der Größe 38-430, Laborpackung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.