Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Versenden Sie flüssige Reagenzien in den robusten Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Enghalsverschlussflaschen. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind eine sichere, wirtschaftliche Lösung für Kunden, die Ihre eigenen Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren.
Haltbare Flaschen für den Transport von flüssigen Reagenzien
- HDPE-Flasche mit PP-Verschluss, Großpackung
- Enghalsflasche
- Erfüllen IATA- und ICAO-Vorschriften
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert
Empfohlen für:
Für Aufbewahrung und Transport flüssiger Reagenzien.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | IP2 Enghalsflaschen |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung und Transport von Flüssigreagenzien |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 101 mm |
Material | HDPE |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.