Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Versenden Sie flüssige Reagenzien in den robusten Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Enghalsverschlussflaschen. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind eine sichere, wirtschaftliche Lösung für Kunden, die Ihre eigenen Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren.
Haltbare Flaschen für den Transport von flüssigen Reagenzien
- HDPE-Flasche mit PP-Verschluss, Großpackung
- Enghalsflasche
- Erfüllen IATA- und ICAO-Vorschriften
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert
Empfohlen für:
Für Aufbewahrung und Transport flüssiger Reagenzien.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | IP2 Enghalsflaschen |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 14 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung und Transport von Flüssigreagenzien |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 61 mm |
Material | HDPE |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423609 | Konformitätsbescheinigung | 06/03/2025 | 312099-0001 |
1421241 | Konformitätsbescheinigung | 20/01/2025 | 312099-0001 |
1301724 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 312099-0001 |
1414728 | Konformitätsbescheinigung | 02/10/2024 | 312099-0001 |
1413200 | Konformitätsbescheinigung | 10/09/2024 | 312099-0001 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.