Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus Teflon™ FEP mit Verschluss Artikelnummer.: 10652751
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus Teflon™ FEP mit Verschluss
Artikelnummer. 10652751
2000 ml, 38–430 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38–430 mm
Artikelnummer. 10652751
Marke: Thermo Scientific™ 16000064
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Spurenelementanalysen, Arbeiten im Nieder- und Hochtemperaturbereich sowie Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln oder extremen Reinigungsvorschriften durch.
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon FEP-Enghalsflaschen mit Verschluss können Sie Spurenelementanalysen, Arbeiten im Nieder- und Hochtemperaturbereich sowie Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln oder extremen Reinigungsvorschriften durchführen.
  • Autoklavierbar und durchsichtig
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • -105 °C bis +150 °C (-157 °F bis +302 °F)
  • Mit auslaufsicheren† ETFE-Schraubverschlüssen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen. † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 24 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Transportation ​
Material Teflon FEP
Anzahl pro Karton 2/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 260°C
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 245 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 9,64 in.
Verschlussmaterial ETFE
Verschlussgröße 38–430 mm
Durchmesser (metrisch) 121 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424492 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number1600-0064
Chargennummer1419904 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/01/2025 Catalog Number1600-0064
Chargennummer1209667 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/10/2023 Catalog Number1600-0064
Chargennummer1267113 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/10/2019 Catalog Number1600-0064
Chargennummer1262946 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/08/2019 Catalog Number1600-0064
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus Teflon™ FEP mit Verschluss >