Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Lagern Sie Proben sicher in diesen Aufbewahrungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 5055-5015
75.60 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10149950
  • 255.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Proben sicher mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Aufbewahrungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen. Der Einsatz aus hochtemperaturbehaftem Polyurethanschaum fasst 64 oder 81 Mikrozentrifugenröhrchen mit einer Größe von 0,2, 0,5 oder 1,5 ml.
  • Unterteil besteht aus weißem Polycarbonat
  • Der Deckel aus durchsichtigem Polycarbonat besitzt ein aufgedrucktes Gitternetz für Inventurzwecke.
  • Lagerung bei Temperaturen von -135 ° bis +121°C (-211° bis +250°F)
  • Auf dem Deckel sind Markierungen für die Kennzeichnung von Kartons und Röhrchen möglich, und er wird so aufgebracht, dass er an Vorder- und Rückseite des Kartons ausgerichtet ist
  • L x B x H: 5,25 x 5,25 x 2 in. (13 x 13 x 5cm)
Hinweis:
Nicht zur Verwendung in Flüssigphase von Flüssigstickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbox für Mikrozentrifugenröhrchen
Weiß
Polyurethanschaum, Polycarbonat
Quadratisch
24
8 x 8
1,5 ml-Röhrchen
64
1.5 ml-Röhrchen
4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7381179010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2022 Catalog Number5055-5015
Chargennummer7392387010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2022 Catalog Number5055-5015
Chargennummer7343321010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/11/2020 Catalog Number5055-5015
Chargennummer7226040010-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/04/2017 Catalog Number5055-5015
Chargennummer7175517130-COC Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog Number5055-5015
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen > Fassungsvermögen: 64 Röhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.