Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Lagern Sie Proben sicher in diesen Aufbewahrungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 5055-5002
60.01 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
62.41 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10132541
  • 86.68 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Proben sicher mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Aufbewahrungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen. Der Einsatz aus hochtemperaturbehaftem Polyurethanschaum fasst 64 oder 81 Mikrozentrifugenröhrchen mit einer Größe von 0,2, 0,5 oder 1,5 ml.
  • Das Unterteil besteht aus weißem Polycarbonat
  • Der Deckel aus durchsichtigem Polycarbonat besitzt ein aufgedrucktes Gitternetz und Markierungen zur korrekten Ausrichtung.
  • Lagerung bei Temperaturen von -135 ° bis +121°C (-211° bis +250°F)
  • Der Deckel akzeptiert Marker für die Kennzeichnung von Kartons und Röhrchen und richtet Vorder- und Rückseite des Kartons aufeinander aus
  • L x B x H: 5,25 x 5,25 x 2 in. (13 x 13 x 5cm)
Hinweis:
Nicht zur Verwendung in Flüssigphase von Flüssigstickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbox für Mikrozentrifugenröhrchen
Weiß
Polyurethanschaum, Polycarbonat
Quadratisch
24
8 x 8
0,2 ml-Röhrchen
64
0.2 ml-Röhrchen
4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7206587010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2017 Catalog Number5055-5002
Chargennummer7200824010-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/04/2017 Catalog Number5055-5002
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen > Fassungsvermögen: 81 Röhrchen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.