Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparatursatz für handbetriebene Vakuumpumpen (Zinklegierung)
Im Jahr 2009 und später hergestellte Thermo ScientificTM NalgeneTM reparierbare Handpumpen aus Zink/Aluminium können mit dem NalgeneTM Reparatursatz für handbetriebene Vakuumpumpen aus Metall gewartet werden.
Marke: Thermo Scientific™ 6133-2000
324.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der umfassende Nalgene™ Reparatursatz für handbetriebene Vakuumpumpen aus Metall ist für Wartungsarbeiten an Thermo Scientific™ Nalgene™ reparierbaren Zink/Aluminium-Handpumpen vorgesehen, die 2009 und später hergestellt wurden.
- Alles was Sie zur Wartung und Reparatur der innenliegenden Teile Ihrer Nalgene Zinklegierung-Handpumpe der Katalognr. 6133-0010 (nur für neues Modell mit glattem Profil und gebogenem Griff; nicht kompatibel mit Handpumpen älterer Bauweise) für eine längere Handpumpenlebensdauer benötigen Inklusive ausführlicher Gebrauchsanleitung
Serviceleistungen
Begrenzte Garantiezeit: Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Versanddatum. Dabei gelten die Garantievoraussetzungen und Ausnahmeregelungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Spezifikation
Reparatursatz für Handpumpe 6133-0010 - neues Modell | |
4 | |
Reparatursatz |
Anleitung zur Wartung und Reparatur | |
4 | |
6133-0010 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.