Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen
Thermo Scientific Nalgene Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen ermöglicht die effiziente Lagerung großer Mengen.
357.78 CHF - 388.94 CHF
Spezifikation
Aufnahmevermögen | Kryobox, 81-Ampulle |
---|---|
Typ | Locator™ Plus Kryorahmen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10542144
|
Thermo Scientific™
HR509X19A |
Kryobox, 81-Ampulle | Locator Jr. |
357.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12787065
|
Thermo Scientific™
HR509X20A-70 |
Kryobox, 81-Ampulle | Für: Locator 4 Plus |
388.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10185433
|
Thermo Scientific™
HR509X19A-70 |
Kryobox, 81-Ampulle | Für Locator Jr. Plus |
364.82 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen ermöglicht die effiziente Lagerung großer Mengen.
- Entwickelt für die Langzeitlagerung
- Verfügt über ein indiziertes Rahmen- und Box-Organisationssystem
- Das einzigartige Hängegestell ermöglicht eine einfache Probenentnahme
- Eignet sich für manuelle oder computergestützte Lagerhaltung
Spezifikation
Kryobox, 81-Ampulle | |
Locator™ Plus Kryorahmen |