Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot
Thermo Scientific™ Nalgene™ Leichte zylindrischer Tanks aus LLDPE mit Deckel und Hahn sind besonders beständig gegen Spannungsrisse und stellen eine preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl dar.
Marke: Thermo Scientific™ 54102-0030
344.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische LLDPE-Tank mit Deckel und Hahn stellt eine kostengünstige Alternative zu Edelstahltanks dar, bietet hervorragende Spannungsrissbeständigkeit und verfügt über einen Ablasshahn. Ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungen. Erhältlich in Größen von 5 bis 55 Gallonen (19 bis 208 l).
- Ungefähre Wanddicke: 2,4mm (0,09)
- Mit Nalgene Einweghahn (Bestell- Nr. 96423) mit Nadelverschluss für die Dispensierung
- Nicht autoklavierbar
Hinweis
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
Spezifikation
18 in. | |
45.7 cm | |
LLDPE | |
113,6 L | |
76,2 cm | |
1 |
2,4 mm | |
Behälter mit Deckel und Hahn | |
30 gal. | |
30 in. | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.