Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot
Thermo Scientific™ Nalgene™ Leichte zylindrischer Tanks aus LLDPE mit Deckel und Hahn sind besonders beständig gegen Spannungsrisse und stellen eine preiswerte Alternative zu Tanks aus Edelstahl dar.
Marke:  Thermo Scientific™ 54102-0010
260.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10606951
  • 295.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ leichte zylindrische LLDPE-Tank mit Deckel und Hahn stellt eine kostengünstige Alternative zu Edelstahltanks dar, bietet hervorragende Spannungsrissbeständigkeit und verfügt über einen Ablasshahn. Ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungen. Erhältlich in Größen von 5 bis 55 Gallonen (19 bis 208 l).
  • Ungefähre Wanddicke: 2,4mm (0,09)
  • Mit Nalgene Einweghahn (Bestell- Nr. 96423) mit Nadelverschluss für die Dispensierung
  • Nicht autoklavierbar
Hinweis
Tanks, die bei erhöhten Temperaturen oder mit Flüssigkeiten mit hohem spezifischem Gewicht verwendet werden, sollten von außen abgestützt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 Zoll
33 cm
LLDPE
37,9 L
50,8 cm
1
2,4 mm
Behälter mit Deckel und Hahn
10 gal.
20 in.
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot > Mit Deckel und Hahn; Fassungsvermögen:10 gal(38 l)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Achtung:
Kunststofftanks sind in der Regel härteren Bedingungen ausgesetzt als allgemeine Kunststoff-Laborartikel. Die Belastung ist konstant, die Beanspruchungen sind größer und es sind Chemikalien unterschiedlicher Klassen und Konzentrationen involviert. Achten Sie bitte besonders auf die Chemikalienverträglichkeit.