Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus weißem LDPE: Großpackung
GREENER_CHOICE
Mit diesen LDPE-Tropfflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte können Sie wiederholte und zuverlässige Routinedosierungen durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 312750-9125
571.40 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10344153
  • 771.94 CHF / 2000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den weißen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Tropfflaschen lassen sich routinemäßige Dispensieraufgaben wiederholt durchführen. Diese Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte sind zum Gebrauch mit Nalgene Tropfkontrollspitzen und Verschlüssen vorgesehen.
  • Flaschen aus naturfarbenem oder weißem LDPE
  • Sicheres Einrasten der Tropfkontrollspitze (separat bestellbar)
  • Tropfspitze zur Aufgabe von 40 oder 50 μl-Tropfen (wasserbasiert), separat erhältlich
  • Konsistente und genaue Tropfengröße bei Verwendung mit entsprechenden Nalgene Einsätzen (separat bestellbar)
  • Farbige Tropfverschlüsse erhältlich (separat bestellbar)
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Tropfflaschen werden in Großpackungen zu 2.000/Packung angeboten. Separate Bestellung von Nalgene Tropfkontrollspitzen (Kat. Nr. 312758, 312759) und farbige Verschlüsse (Kat. Nr. 312760) separat.
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 ml
Naturfarben
LDPE
2000
Ja
40/50 ml
54 mm
Nalgene Flasche mit Tropfkontrolle
2,05 in.
20 mm
0,13 oz.
10 mm
2000
Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Die Tropfflaschen entsprechen den Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die weißen LDPE-Flaschen erfüllen die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtundurchlässige Behälter.
4 mL
Rund
Tropfflasche
0,78 in.
15 bis 415 mm
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423598 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2025 Catalog Number312750-9125
Chargennummer1289807 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number312750-9125
Chargennummer1406674 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/05/2024 Catalog Number312750-9125
Chargennummer1400530 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/02/2024 Catalog Number312750-9125
Chargennummer1393130 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/09/2023 Catalog Number312750-9125
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus weißem LDPE: Großpackung > 4 ml, 15-415 Mündung, Großpackung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.