Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss
Beschreibung
Die auslauf- und bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss schützen den Inhalt vor Kontaminationen und sind eine sichere Alternative zu Glaskannen. Diese Kannen aus Polyethylen niedriger Dichte sind leichter als Glas und verfügen über fest angebrachte Ausgusstüllen und Schraubverschlüsse aus Polypropylen. Die Kannen sind mit einem breiten Schulterhenkel und einem eingelassenen Griff am Boden ausgestattet, die das Ausgießen erleichtern.
- Komfortables und einfaches Tragen und Ausgießen durch integrierten Henkel an der Schulter und eingelassenen Griff am Boden
- Eingearbeitete Ausgusstülle reduziert Spritzer; Tüllenverschluss zum Belüften leicht aufdrehen
- Der befestigte, weiße Polypropylen-Schraubverschluss kann nicht verloren gehen.
- Auslaufsicher†
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2,5 gal., 10 l |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,5 gal . |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Sicherheitskanne |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 9.8 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 2.5 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 64 mm |
Enthält | Integrierter Schultergriff, geformter Bodengriff und eingegossener Ausguss |
Material | LDPE |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Posters
Product Information
Schematics & Diagrams
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422780 | Konformitätsbescheinigung | 30/04/2025 | 2340-0020 |
1305468 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2340-0020 |
1300141 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2340-0020 |
1411723 | Konformitätsbescheinigung | 17/08/2024 | 2340-0020 |
1402496 | Konformitätsbescheinigung | 12/03/2024 | 2340-0020 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.