Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Marke:  Thermo Scientific™ 2210-0130
190.91 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10119170
  • 241.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Dank der breiten Henkel ist das Tragen und Dosieren mit LDPE-Ballonflaschen selbst mit Handschuhen problemlos möglich.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und 83B-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
50 l
83B
Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff
379 mm
678 mm
LDPE
Rund
13 gal.
Polypropylen
Weiß
64 mm
Lagerung und Transport von Reagenzien, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Griffe
Ballonflasche mit Griff
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1430921 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/06/2025 Catalog Number2210-0130
Chargennummer1420263 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/01/2025 Catalog Number2210-0130
Chargennummer1419480 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/01/2025 Catalog Number2210-0130
Chargennummer1317985 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2210-0130
Chargennummer1416756 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/11/2024 Catalog Number2210-0130
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche > 50 l
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.