Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Luftdichte Eimer aus LDPE
Thermo Scientific Nalgene Eimer werden aus LDPE gefertigt und erfüllen mit ihren luftdicht schließenden Deckeln den US-Standard OSHA für hämatogene Krankheitserreger.
54.35 CHF - 79.25 CHF
Spezifikation
Graduierungen | Gegossen |
---|---|
Material | LDPE |
Autoklavierbar | Nein |
Zertifizierung/Konformität | Erfüllen US-Standard OSHA 29 CFR (Abschnitt 1910.1030) zur Verwendung als Schutz vor hämatogenen Krankheitserregern. |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) mit Verschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) mit Verschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10094750
![]() |
Thermo Scientific™
7102-0080 |
7.6L | 26.7cm |
54.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10380431
![]() |
Thermo Scientific™
7102-0140 |
13.2L | 32.8cm |
79.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Lagern Sie Proben in Formalin und anderen Konservierungsmitteln mit Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Eimer mit Deckel, die luftdicht sind und die OSHA-Standards für die Lagerung von Krankheitserregern erfüllen. Diese Polyethylen-Eimer mit niedriger Dichte eignen sich hervorragend für den spritzwasserfreien Transport im Labor und sind chemisch beständig gegen eine Vielzahl von Laborlösungen.
- Zur Lagerung von Proben in Formalin und anderen Konservierungsmitteln
- Dicht schließender weißer Polyethylendeckel
- Nylon-beschichteter Henkel
Spezifikation
Gegossen | |
Nein | |
Je 1 |
LDPE | |
Erfüllen US-Standard OSHA 29 CFR (Abschnitt 1910.1030) zur Verwendung als Schutz vor hämatogenen Krankheitserregern. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.