Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss Artikelnummer.: 10508272
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ große PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10508272
2 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
4 l
Artikelnummer. 10508272
Marke: Thermo Scientific™ 21210005
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bei diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ großen PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss und großem Deckel haben Sie einfachen Zugriff auf den Inhalt.
Bei diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ großen PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss und großem Deckel haben Sie einfachen Zugriff auf den Inhalt. Diese Flaschen aus Polypropylen-Copolymer eignen sich speziell für Anwendungen, bei denen große Volumina autoklaviert werden müssen.
Eigenschaften:
  • Durch ausgezeichnete chemische Beständigkeit eignet sich diese Flasche für zahlreiche Labor- und Industrieanwendungen
  • Einlagen-lose Verschlüsse verschließen die Flaschen ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
Im Lieferumfang enthalten:
Weiße Polypropylen-Schraubverschlüsse (100 mm)
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen. Diese Flasche ist bei Flüssigkeiten nicht auslaufsicher†
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0.5 gal., 2 l
Kapazität (metrisch) 2 l
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Große Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 89 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 100 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 244 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 4,73 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9,6 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Durchmesser (metrisch) 120 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1426675 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/05/2025 Catalog Number2121-0005
Chargennummer1420371 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog Number2121-0005
Chargennummer1321906 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2121-0005
Chargennummer1302397 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2121-0005
Chargennummer1413848 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/09/2024 Catalog Number2121-0005
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ große PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss >