Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss Artikelnummer.: 10370671
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ große PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10370671
4 l, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10370671
Marke: Thermo Scientific™ 21210010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Bei diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ großen PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss und großem Deckel haben Sie einfachen Zugriff auf den Inhalt.
Bei diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ großen PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss und großem Deckel haben Sie einfachen Zugriff auf den Inhalt. Diese Flaschen aus Polypropylen-Copolymer eignen sich speziell für Anwendungen, bei denen große Volumina autoklaviert werden müssen.
Eigenschaften:
  • Durch ausgezeichnete chemische Beständigkeit eignet sich diese Flasche für zahlreiche Labor- und Industrieanwendungen
  • Einlagen-lose Verschlüsse verschließen die Flaschen ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
Im Lieferumfang enthalten:
Weiße Polypropylen-Schraubverschlüsse (100 mm)
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen. Diese Flasche ist bei Flüssigkeiten nicht auslaufsicher†
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 gal., 4 l
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Große Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 89 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 100 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 288 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 6,02 in.
Höhe (angloamerikanisch) 11,32 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 mm
Durchmesser (metrisch) 153 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1288852 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2121-0010
Chargennummer1300747 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2121-0010
Chargennummer1297669 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2121-0010
Chargennummer1415179 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/10/2024 Catalog Number2121-0010
Chargennummer1393199 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/10/2023 Catalog Number2121-0010
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ große PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss >