Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Große quadratische Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss
Thermo Scientific Nalgene große quadratische Weithalsflaschen aus Polyethylen hoher Dichte besitzen eingeformte Griffe, die beim Ausgießen mehr Komfort und Sicherheit bieten.
Brand: Thermo Scientific™ 2123-0010
148.20 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
109.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific Nalgene große quadratische Weithalsflaschen aus Polyethylen hoher Dichte besitzen eingeformte Griffe, die beim Ausgießen mehr Komfort und Sicherheit bieten.
Hervorragend zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Trockenchemikalien und Umweltproben geeignet.
- Nützlich zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Trockenchemikalien, Umweltproben, Reagenzien und destilliertem Wasser
- Geeignet zum Einfrieren bis -100 °C (-148 °F)
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
- Die quadratische Form spart Platz und lässt sich einfach handhaben
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
- Mit Polypropylen-Schraubverschluss
- Nicht flüssigkeitsauslaufsicher
- Flasche und Karton sind vielerorts problemlos recycelbar
- Hergestellt aus ungiftigen Materialien
Wiederverwendbare Nalgene HDPE-Flaschen sind so konzipiert, dass sie unter üblichen Laborbedingungen viele Jahre halten. Doch wie bei allen haltbaren Produkten müssen sie ausgemustert und schließlich ersetzt werden. Nalgene HDPE-Flaschen und ihre Verpackung sind leicht wiederverwertbar. Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Flaschenprodukte verpackt sind. Nach Ablauf der Produktlebensdauer sollten Sie Ihre Nalgene HDPE-Flaschen waschen und recyceln.
Specifications
4 l | |
Durchscheinend | |
5.6 Zoll | |
89 mm | |
1 | |
Weiß | |
Ja | |
Weit | |
292 mm | |
5,66 in. | |
Polypropylen | |
142 mm | |
Nein |
1 gal. | |
Große quadratische Weithalsflasche | |
3,5 Zoll | |
HDPE | |
Unsteril | |
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR | |
Nein | |
Quadratisch | |
Große Weithalsflasche | |
11.5 in. | |
100 mm | |
Schraubkappe |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1427549 | Konformitätsbescheinigung | 24/04/2025 | 2123-0010 |
1425938 | Konformitätsbescheinigung | 02/04/2025 | 2123-0010 |
1424462 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | 2123-0010 |
1403667 | Konformitätsbescheinigung | 07/02/2025 | 2123-0010 |
1421268 | Konformitätsbescheinigung | 18/01/2025 | 2123-0010 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.