Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große Trichter, Polyethylen hoher Dichte
Entscheiden Sie sich für eine sicherere Alternative zu Glas mit diesem bruchsicheren Trichter mit Außen- und Innenrippen für Luftablass.
Marke: Thermo Scientific™ 4262-0110
40.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
33.56 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene große Trichter aus HDPE besitzen Rippen auf der Außen- und Innenseite, damit die Luft abgeleitet werden kann.
Trichter aus bruchsicherem HDPE sind eine sicherere Alternative zu Glas.
- Polyethylen hoher Dichte ist brechsicher und macht es so sehr verlässlich als Langzeitinstrument im Labor
Spezifikation
258 mm | |
92 mm | |
300 mm | |
Trichter, groß, HDPE, 279 mm | |
1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton |
4.06 l | |
HDPE | |
Nicht autoklavierbar | |
92 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421006 | Konformitätsbescheinigung | 08/03/2025 | 4262-0110 |
1414597 | Konformitätsbescheinigung | 01/12/2024 | 4262-0110 |
1405327 | Konformitätsbescheinigung | 09/07/2024 | 4262-0110 |
1374440 | Konformitätsbescheinigung | 23/02/2023 | 4262-0110 |
1365003 | Konformitätsbescheinigung | 29/07/2022 | 4262-0110 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.