Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labor-Notizbücher mit Papierseiten
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Labor-Notizbücher enthalten Papierseiten mit Fadenheftung.
Marke:  Thermo Scientific™ 6301-2000
24.53 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
33.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10285731
  • 35.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Labornotizbücher haben 96 Papierseiten mit Raster oder horizontaler Linierung in Fadenheftung. Notieren Sie die erforderlichen Unterlagen für die Sicherung des Patentschutzes. Die Seiten enthalten Leerzeichen für Datumsangaben und Signaturen. Die Notizbücher enthalten Anweisungen zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen, ein Inhaltsverzeichnis und eine Seite für die Angabe von Inhalten. Das harte Cover ist wasserfest (die Seiten nicht).
Eigenschaften:
  • Raum für Daten und Unterschriften von Mitarbeitern und Zeugen, die für die patentrechtliche Dokumentation erforderlich sein können.
  • Wählen Sie zwischen waldgrünem Einband mit karierten Seiten, oder weinrotem Einband mit linierten Seiten
  • Seitengröße: Letter (8,5 × 11″) oder A4 (8,75 × 11,25″)
  • Fest gebunden und mit Seitennummerierung für Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Daten
Im Lieferumfang enthalten:
Anleitungen zur Erstellung von Forschungsberichten, Seite für Angaben zur Buchausgabe / zum Personalisieren und Inhaltsverzeichnis.
Hinweis:
Die Seiten sind nicht wasserfest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
8,5 in.
Polyethylen
216 mm
Letter-Format; 3 horizontale Linien pro Zoll
11 Zoll
Weinrot
Liniertes Labornotizbuch aus Papier, 21,6 x 27,9 cm
279 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7447199020 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/03/2025 Catalog Number6301-2000
ChargennummerLOT 74346840010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number6301-2000
ChargennummerLOT 74260860020 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number6301-2000
ChargennummerLOT 74182940010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number6301-2000
ChargennummerLOT 73901000010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog Number6301-2000
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labor-Notizbücher mit Papierseiten > Weinrotes Deckblatt; Letter-Format; liniert
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.