Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty Wide-Mouth Jug with Closure Artikelnummer.: 10258970
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty Wide-Mouth Jug with Closure
Artikelnummer. 10258970
20L, 12mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20L
Verschlussgröße:
12mm
Artikelnummer. 10258970
Marke: Thermo Scientific™ 22410050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Zum Lagern von Feststoffen oder Pulvern.; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Die Thermo Fisher Scientific Nalgene Weithalskanister für höchste Beanspruchung verfügen über eine große Öffnung, einen integrierten Tragegriff und eine Griffmulde im Boden.
Diese durchscheinenden Kanister aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer praktischen Graduierung in Litern versehen.
  • Ideal für die Lagerung von Feststoffen oder Pulvern
  • Mit großer Öffnung, integriertem Tragegriff und Griffmulde im Boden
  • Große Standfläche und tiefliegender Schwerpunkt für mehr Stabilität
  • Platzsparende, rechteckige Form
  • Große Öffnung erleichtert die Reinigung
120-mm-Polypropylen-Schraubverschluss
Nicht auslaufsicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20L
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 12mm
Verschlusstyp Schraube
Farbe Weiß
Beschreibung Zwölf 2L Erlenmeyerkolben
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 4 Zoll .
Innendurchmesser (metrisch) Hals 104mm
Abmessungen (L x B x H) 12 x 8 x 18 in. (305 x 203 x 457 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Feststoffe oder Pulver lagern, Transportation ​
Graduierungen Mit Graduierung in Litern
Material HDPE
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanne
Sterilität Steril
Menge Case of 4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1427884 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/05/2025 Catalog Number2241-0050
Chargennummer1282201 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2241-0050
Chargennummer1332046 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2241-0050
Chargennummer1416960 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/11/2024 Catalog Number2241-0050
Chargennummer1407932 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/08/2024 Catalog Number2241-0050
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty Wide-Mouth Jug with Closure >