Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trichter für höchste Beanspruchung
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Trichter für höchste Beanspruchung sind die robustesten großen Trichter, die am Markt erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4260-0060
15.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10692672
  • 23.45 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Trichter für höchste Beanspruchung sind die robustesten großen Trichter, die am Markt erhältlich sind.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
  • Robuste große Trichter für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Stabile Konstruktion, ideal für die Vakuumfiltration; große Modelle sind mit Rippen und einer Lasche ausgestattet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
152 mm
15 mm
196 mm
Trichter, hochbelastbar, LDPE, 6 Zoll
1 Stück/Packung; 12 Stück/Karton
777 ml
LDPE
Nicht autoklavierbar
76 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1294632 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4260-0060
Chargennummer1318775 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4260-0060
Chargennummer1308872 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4260-0060
Chargennummer1300945 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number4260-0060
Chargennummer1411966 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/08/2024 Catalog Number4260-0060
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trichter für höchste Beanspruchung > Fassungsvermögen: 26,27 oz (777 ml)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.