Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trichter für höchste Beanspruchung
Thermo Scientific Nalgene Trichter für höchste Beanspruchung sind die robustesten großen Trichter, die am Markt erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 4260-0100
69.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Trichter für höchste Beanspruchung sind die robustesten großen Trichter, die am Markt erhältlich sind.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Robuste große Trichter für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
- Stabile Konstruktion, ideal für die Vakuumfiltration; große Modelle sind mit Rippen und einer Lasche ausgestattet
Spezifikation
248mm | |
23mm | |
319mm | |
Trichter, hochbelastbar, LDPE, 10 Zoll | |
1 Stück/Packung; 2 Stück/Karton |
3684mL | |
LDPE | |
Nicht autoklavierbar | |
117mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1428757 | Konformitätsbescheinigung | 07/05/2025 | 4260-0100 |
1428289 | Konformitätsbescheinigung | 03/05/2025 | 4260-0100 |
1421218 | Konformitätsbescheinigung | 30/01/2025 | 4260-0100 |
1415958 | Konformitätsbescheinigung | 12/11/2024 | 4260-0100 |
1405466 | Konformitätsbescheinigung | 06/07/2024 | 4260-0100 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.