Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wannen (Polyethylen hoher Dichte)
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Wannen aus Polyethylen hoher Dichte werden zum Einweichen von Laborartikeln oder als Eisbad verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ 7120-0020
69.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10607911
  • 103.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Wannen aus Polyethylen hoher Dichte werden zum Einweichen von Laborartikeln oder als Eisbad verwendet.
Haltbare Wannen mit Griffen zum bequemen Tragen im Labor
  • Ohne Deckel
  • Robust und langlebig, konisch für Nesting
  • Eingearbeitete Griffe und gerollte Kanten für einfaches Tragen und leichte Handhabung
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole für zahlreiche Anwendungen im Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 l
Robuste, langlebige Wannen mit konischen Wänden zum Stapeln
541 mm
Wanne
21 in.
5,13 in.
Rechteckig
Nicht autoklavierbar
21,375 x 17,125 x 5,125 in. (54 x 43 x 13 cm)
130,3 mm
HDPE
434 mm
1
6
17,1 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wannen (Polyethylen hoher Dichte) > Wanne, 54 x 43 x 13 cm (L x B x H)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweise:
Diese Schalen sind NICHT autoklavierbar.