Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eimer mit Graduierung aus HDPE
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Eimer mit Graduierung aus HDPE besitzen eine breite Ausgusstülle und einen mit Polyethylen beschichteten Griff.
Marke:  Thermo Scientific™ 7002-0025
88.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10274161
  • 93.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Eimer mit Graduierung aus HDPE besitzen eine breite Ausgusstülle und einen mit Polyethylen beschichteten Griff.
Sie eignen sich für zahlreiche Laborreagenzien. Extra robust für Anwendungen auch unter härtesten Bedingungen. Ideal zum Transport von Laborlösungen und Pulvern.
  • Polyethylen hoher Dichte (HDPE) besitzt eine längere Haltbarkeit als Hartgummi.
  • Henkel mit Polyethylen-Beschichtung ermöglicht ein komfortables und sicheres Halten.
  • Permanente, leicht ablesbare Graduierung in Litern und Pints
Angaben zum Recycling:
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9,5 l (2,5 gal.)
HDPE
Stickstoffmonoxid , 0 bis 100 ppm
Griff
Breite Ausgusstülle
Gegossen
2,5 gal .
Polyethylen-beschichtet
Je 1
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1416049 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/01/2025 Catalog Number7002-0025
Chargennummer1415953 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/10/2024 Catalog Number7002-0025
Chargennummer1410452 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/08/2024 Catalog Number7002-0025
Chargennummer1404970 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/07/2024 Catalog Number7002-0025
Chargennummer1375636 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2023 Catalog Number7002-0025
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eimer mit Graduierung aus HDPE > Eimer mit 9,5 l (2,5 Gal.) Fassungsvermögen