Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kunststoffzylinder mit Graduierung aus Fluorkohlenwasserstoffharz (FKW-Harz)
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA-Messzylinder mit Graduierung verfügen über eine außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit für die Messung aggressiver Chemikalien und anderer Flüssigkeiten ohne Bruchrisiko.
Marke:  Thermo Scientific™ 3666-0100
340.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10254351
  • 368.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ PFA-Messzylinder mit Graduierung verfügen über eine außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit für die Messung aggressiver Chemikalien und anderer Flüssigkeiten ohne Bruchrisiko.
Geeignet für einen weiten Temperaturbereich von -270 °C bis +250 °C und verfügt über niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Graduiert in 2-ml-Schritten mit permanenten und somit abriebfesten Graduierungen alle 10 ml.
  • Außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien und Flüssigkeiten—kein Zerbrechen oder Zersplittern
  • Geeignet für weiten Temperaturbereich von -270 °C bis +250 °C.
  • Niedriger Gehalt an extrahierbaren Substanzen—keine Verunreinigung des Inhalts
  • Graduiert in 2-ml-Schritten alle 10 ml für ein einfaches Ablesen des Volumens
  • Graduierungen sind permanent und somit abriebfest
  • Großer Ausguss ermöglicht einfaches Dispensieren von Flüssigkeiten
  • Autoklavierbar/Graduiert/PFA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100ml
±1,5 mL
1
8 ml bis 100 ml in Schritten von 2 ml
2 mL
± 1.50mL
Rund
1,2 in.
Rund
175,3 mm
PFA
Messzylinder ; 100 ml
1,55 in.
39,4 mm
Autoklavierbar
250 °C
30,5 mm
482 °F
6,9 in.
Messzylinder
Dokumentation
Manuals
Package Inserts
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422189 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/04/2025 Catalog Number3666-0100
Chargennummer1409800 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/07/2024 Catalog Number3666-0100
Chargennummer1395667 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/11/2023 Catalog Number3666-0100
Chargennummer1365883 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/09/2023 Catalog Number3666-0100
Chargennummer1264972 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/09/2019 Catalog Number3666-0100
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kunststoffzylinder mit Graduierung aus Fluorkohlenwasserstoffharz (FKW-Harz) > Graduierter Zylinder; 100 ml
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.