Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen und Ballonflaschen
GREENER_CHOICE
Die innen und außen fluorinierten HDPE-Enghalsverschlussflaschen bieten bessere Barriereeigenschaften und eine reduzierte Adsorption und Permeation von Lösungsmitteln und sind eine kostengünstige Alternative zu Fluorpolymer-Behältern.
Marke:  Thermo Scientific™ 2097-0008
26.56 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10702532
  • 39.85 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene fluorierte Flaschen und Kanister aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) eignen sich für die meisten Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel.
Das Fluorieren dieser HDPE-Flaschen stellt eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymer-Behältern dar.
  • Fluoriert zur Verbesserung der Langzeitleistung und zum Verhindern von Verlust von Lösungsmitteln durch Permeation
  • Mit dicken Wänden, die sicher, haltbar und beständig gegen Risse und Löcher sind
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Durchscheinend
18 mm
72
Unsteril
Ja
Eng
133 mm
2,4 in.
Fluoriertes Polypropylen
61 mm
Nein
8 oz.
Enghalsflasche
Fluoriertes HDPE
12
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Nein
Rund
Enghalsflasche
5,22 in.
24 mm
Schraubkappe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7451675010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/03/2025 Catalog Number2097-0008
Chargennummer7450094010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number2097-0008
Chargennummer7448855010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number2097-0008
Chargennummer7431787010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/01/2025 Catalog Number2097-0008
Chargennummer7423146010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/01/2025 Catalog Number2097-0008
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen und Ballonflaschen > 250 ml; mit engem Hals
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.