Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen und Ballonflaschen
GREENER_CHOICE
Die innen und außen fluorinierten HDPE-Enghalsverschlussflaschen bieten bessere Barriereeigenschaften und eine reduzierte Adsorption und Permeation von Lösungsmitteln und sind eine kostengünstige Alternative zu Fluorpolymer-Behältern.
Marke:  Thermo Scientific™ 2097-0016
37.90 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10382991
  • 56.85 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene fluorierte Flaschen und Kanister aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) eignen sich für die meisten Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel.
Das Fluorieren dieser HDPE-Flaschen stellt eine kostengünstige Alternative zu teuren Fluorpolymer-Behältern dar.
  • Fluoriert zur Verbesserung der Langzeitleistung und zum Verhindern von Verlust von Lösungsmitteln durch Permeation
  • Mit dicken Wänden, die sicher, haltbar und beständig gegen Risse und Löcher sind
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Durchscheinend
21mm
48
Unsteril
Ja
Eng
171mm
2,86 in.
Fluoriertes Polypropylen
73mm
Nein
16 oz.
Enghalsflasche
Fluoriertes HDPE
12
USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Nein
Rund
Enghalsflasche
6,71 in.
28 mm
Schraubkappe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7444086010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog Number2097-0016
Chargennummer7268110010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2017 Catalog Number2097-0016
Chargennummer7245717010-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/04/2017 Catalog Number2097-0016
Chargennummer7151197010-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/04/2017 Catalog Number2097-0016
Chargennummer7178322020-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/04/2017 Catalog Number2097-0016
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen und Ballonflaschen > 500 ml; Mit engem Hals
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.