Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks
Lagerung, Mischung und Abgabe von Reagenzien in Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks.
Marke:  Thermo Scientific™ 2650-0100
2259.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10595971
  • 2405.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Lagern, mischen und dispensieren Sie Reagenzien mittels der Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks, die für die Verwendung als geschlossenes Behältersystem entwickelt wurden. Die Tanks werden in Größen von 75 bis 380 l angeboten und verfügen über eine Halsöffnung von 150 mm mit einem Dichtungsverschluss zur sicheren Abdichtung.
Eigenschaften:
  • Tanks können mit Ablasshähnen ausgerüstet werden
  • Autoklavierbare Tanks und Verschlüsse aus Polypropylen
Kompatibel mit:
Für die Verwendung mit Verschlüssen mit Mixerhalterung für geschlossene kuppelförmige Tanks (Kat.-Nr. 2651-0200), BioTech Überkopfmixern (Kat.-Nr. 2653-0010 und 2653-0020) und den unteren Bauteilen für Biotech Mixer (Kat.-Nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075 & 2654-0100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entsprechen FDA-Vorschrift 177.1520 und USP-Klasse VI
72 cm
Polypropylen
378,5 L
132,1 cm
1
28,5 in.
Behälter mit geschlossener Kuppel
100 gal.
52 in.
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Polypropylene Tanks > Fassungsvermögen:100 gal. (380 l)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.