Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Nalgene™ Clean Sheets Laborfolien für Regale und Schubladen
Finden Sie eine Vielzahl von Anwendungen für diese Polyethylen-Bank-/Schubladeneinsätze, wie z. B. Spüle- oder Titrationshintergründe.
346.00 CHF - 499.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tisch-/Schubladen-Liner |
---|---|
Material | Polyethylen |
Länge (angloamerikanisch) | 50 ft. . |
Länge (metrisch) | 15,2 Mio. |
Beschreibung | Polyethylen-Labortische/Schubladeneinsätze |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11394545
![]() |
Thermo Scientific™
6283-1250 |
12 Zoll |
346.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11304555
![]() |
Thermo Scientific™
6283-1850 |
18 Zoll |
499.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific Nalgene Laborfolien für Regale und Schubladen eignen sich ideal als Auskleidung für Spülen oder als Unterlage bei Titrationen.
Lassen sich auf jede beliebige Größe zuschneiden und zusammenheften, festheften oder -kleben.
- Hergestellt aus 3,2 mm dickem, vernetztem Polyethylenschaum
- Weich, belastbar, nicht absorbierend
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- In jede Größe oder Form zuschneidbar
Spezifikation
Tisch-/Schubladen-Liner | |
50 ft. . | |
Polyethylen-Labortische/Schubladeneinsätze | |
1 |
Polyethylen | |
15,2 Mio. | |
2 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.