Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles and Carboys Artikelnummer.: 16470601
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles and Carboys
Artikelnummer. 16470601
30 mL, Flasche, Eng
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
250 ml
1 L
10 L
20 L
33 L
Produkttyp:
Ballonflasche
Flasche
Öffnung:
Eng
Weit
Artikelnummer. 16470601
Marke: Thermo Scientific™ CEE20990001
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die zertifizierten, ultrareinen Flaschen und Ballons aus HDPE gewährleisten die Produktintegrität. So konzipiert, dass der Partikelgehalt unter 1/3 der zulässigen Grenzwerte gemäß USP <788> beträgt.
Thermo Scientific™ Nalgene™ zertifizierte Platinum Clean HDPE-Flaschen und -Ballonflaschen reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination. Unsere neuen Certified Platinum Clean Produkte verfügen über Partikelzertifizierungen bis unter 1/3 der zulässigen Grenzwerte gemäß USP <788> und niedrigere Endotoxinwerte von 0,25 EU/ml, um potenzielle Quellen unerwünschter Verunreinigungen zu verringern.
  • Die Produkte werden mit USP Wasser zur Injektion gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungs-/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen
  • Zertifiziert und von Charge zu Charge getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken
  • Zertifiziert niedriger Endotoxingehalt (0,25 EU/ml) gemäß USP <85> zur Reduzierung von Pyrogenen
  • Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einer Sterilitätssicherungsstufe von 10 - 6 im Behälter/Verschluss, einschließlich zwei hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
  • Heißversiegelte Beutel mit Schnellverschlüssen an der Ober- und Unterseite, verpackt in gegeneinander verdrehten Kartoneinlagen und mit Klebeband versiegelt, um eine grobe Verschmutzung der Innenverpackung zu verhindern
  • Alle Behälter-/Verschlusssysteme sind zum Schutz wertvoller Inhalte als auslaufsicher* zertifiziert
  • Robustes HDPE kann von −100 °C bis +120 °C verwendet werden, wodurch sowohl beheiztes Mischen als auch Lagerung oder Versand im gefrorenen Zustand ermöglicht werden. Muss unter realen Einsatzbedingungen getestet werden, da die Ergebnisse je nach Anwendung variieren können.
  • Zu den Prüfverfahren während der gesamten Fertigung gehören die Dichtheitsprüfung, die Maßprüfung, die Sichtkontrolle auf Partikel und die Freigabeprüfung, um sicherzustellen, dass das Produkt alle Spezifikationen erfüllt
  • Die Produkte können mit Berichten zu Extraktionsstudien**, mit Validierungsordnern** und Zertifikaten geliefert werden
  • Zum Kundendienst gehören unsere sehr erfahrenen kaufmännischen Spezialistenteams, das Regulierungsteam, das Qualitätsteam und der regionale technische Kundendienst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Farblos
Beschreibung Nalgene zertifiziert ultrareine 30 ml-Flasche aus HDPE, steril, Partikelgehalt konform mit < 1/3 USP <788>
Zur Verwendung mit (Anwendung) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72/Cs.
Anzahl pro Packung 12/Pk.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 120°C
Niedriger Partikelgehalt <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Zertifizierung/Konformität < 1/3 Partikel zulässig gemäß USP <778>, USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch, USP 30 <661>-konform, nicht-pyrogen, FDA 21CFR 177.1324
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 34,3 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7437910010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/12/2024 Catalog NumberCE-E2099-0001
Chargennummer7436002010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/09/2024 Catalog NumberCE-E2099-0001X,CE-E2099-0001
Chargennummer7353115010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2021 Catalog NumberCE-E2099-0001X,CE-E2099-0001
Chargennummer7353998010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2021 Catalog NumberCE-E2099-0001X,CE-E2099-0001
Chargennummer7328169010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/12/2020 Catalog NumberCE-E2099-0001X,CE-E2099-0001
*Die Garantie einer auslaufsicheren Versiegelung unterliegt unserer Standardproduktgarantie, die in den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Thermo Fisher Scientific aufgeführt ist. Unsere Produkte sind unter Verwendung mit ihren entsprechenden Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher. Um jedoch eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten unsere Behälter und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail (technicalsupport@thermofisher.com), wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten benötigen.
**Extraktionsstudien und Validierungsordner von Thermo Fisher Scientific werden, sofern verfügbar, im Rahmen einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfügung gestellt, um unsere Kunden bei der Produktauswahl zu unterstützen. Die Kunden sind dafür verantwortlich zu ermitteln, welche Studien für ihre jeweiligen spezifischen Anwendungen empfohlen werden. Extraktionsstudien und Validierungsordner können angefordert werden, indem Sie uns per E-Mail (ROCregSupport@thermofisher.com) kontaktieren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Platinum Certified Clean Bottles and Carboys >