Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean Polycarbonate Biotainer™ Carboys Artikelnummer.: 16490591
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean Polycarbonate Biotainer™ Carboys
Artikelnummer. 16490591
5 l, Square
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
Form:
Square
Square with Handle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 16490591
Marke: Thermo Scientific™ 38340542
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, um das Risiko von Verschleppungskontaminationen zu verringern. Die Konstruktion aus langlebigem, durchscheinendem PC gewährleistet die Integrität der Probe, selbst beim Einfrieren bis zu -100 °C.
Die speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelten Thermo Scientific™
Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen aus Polycarbonat reduzieren das Risiko einer Verschleppungskontamination. Beständiges, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe, selbst im gefrorenen Zustand bis -100° C.
  • Steril und gebrauchsfertig geliefert, einschließlich zertifiziert reiner Produkte, welche die Anforderungen nach USP<788> erfüllen sowie Endotoxingehalte unter 0,5 EU/ml aufweisen
  • Zu den zertifiziert reinen Produkten gehören dreilagige Verpackungen mit zwei heißversiegelten Schichten, die den Zugang zu Reinräumen erleichtern
ulliZu den zertifiziert reinen Produkten gehören dreilagige Verpackungen mit zwei heißversiegelten Schichten, die den Zugang zu Reinräumen erleichtern./liliSterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren der Flasche/des Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung/liliAlle heißversiegelten Beutel haben Schnellverschlüsse an der Ober- und Unterseite. Sie sind verpackt in gegeneinander verdrehten Kartoneinlagen und mit Klebeband versiegelt, um eine grobe Verschmutzung der Innenverpackung zu verhindern./liliZertifiziert gemäß USP lt;788gt; für geringe Partikelbelastung, um eine potenzielle Partikelkontamination zu vermindern./liliZertifiziert niedriger Endotoxingehalt (0,50 EU/ml) gemäß USP lt;85gt; zur Reduzierung von Pyrogenen./liliDie Produkte können mit Berichten zu Extraktionsstudien**, mit Validierungsordnern* und Zertifikaten geliefert werden./liliZu den Prüfverfahren während der gesamten Fertigung gehören die Dichtheitsprüfung, die Maßprüfung, die Sichtkontrolle auf Partikel und die Freigabeprüfung, um sicherzustellen, dass das Produkt alle Spezifikationen erfüllt./liliHergestellt in Reinraum der ISO-Klasse 7, um die Partikelbelastung während des Spritzgießens zu begrenzennbsp;/liliAlle Behälter-/Verschlusssysteme sind zum Schutz wertvoller Inhalte als auslaufsicher** zertifiziert./liliRobustes PC kann von -100 bis 100 ˚C verwendet werden und ermöglicht sowohl beheiztes Mischen als auch gefrorene Lagerung oder Versand. Muss unter realen Einsatzbedingungen getestet werden, da die Ergebnisse je nach Anwendung variieren können./liliZum Kundendienst gehören unsere sehr erfahrenen kaufmännischen Spezialistenteams, das Team für regulatorische Belange, das Qualitätsteam und der regionale technische Kundendienst./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 169.1 oz.
Kapazität (metrisch) 5 l
Zertifizierung/Konformität USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1315
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 mm
Farbe Blau (durchscheinend)
Innendurchmesser (metrisch) Hals 48 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Höhe (angloamerikanisch) 11,8 in.
Höhe (metrisch) 299 mm
Material Polycarbonat
Mouth Style Enghals
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche
Form Square
Sterilität Steril
Niedriger Partikelgehalt USP <788> (Low particulate)
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 100°C
Mostrar más Mostrar menos
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1419999 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum15/04/2025 Catalog Number383405-42
Chargennummer1381606 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number383405-42,383405-42X
Chargennummer1419999 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number383405-42
Chargennummer1306166 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2024 Catalog Number383405-42,383405-42X
Chargennummer1304547 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number383405-42,383405-42X
* Studien sind nicht GMP-konform und dienen nur zu Informationszwecken.Die Art und Menge der extrahierbaren Stoffe kann bei Änderungen im Ablauf des Herstellungsprozesses variieren.Unsere Untersuchungen können Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob weitere Extraktionsstudien notwendig sind, um die geltenden gesetzlichen Anforderungen oder Vorgaben zu erfüllen. Sie stehen unter CDA zur Verfügung, wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren: rocregsupport@thermofisher.com
** Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit 100 mm oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean Polycarbonate Biotainer™ Carboys >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado