Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bruchsichere Büretten mit automatischer Nullpunkteinstellung, Acryl-Bürette, Hahn und Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen), Schläuche aus Polyvinylchlorid, Flasche aus Polyethylen niederer Di
GREENER_CHOICE
Mit diesen bruchfesten, selbstkalibrierenden, automatischen Büretten, die ASTM E287 entsprechen, können Sie reproduzierbare, genaue Ergebnisse erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ 3640-0025
553.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15252239
  • 637.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die bruchsichere Thermo Scientific™ Nalgene Bürette mit automatischer Nullpunkteinstellung liefert reproduzierbare, präzise Ergebnisse (erfüllt die US-Anforderungen nach ASTM E287).
Glasklar, langlebig, einfache Handhabung, sicherer als Glas
Eigenschaften:
  • Einzeln kalibriert, um die Genauigkeitsanforderungen gemäß ASTM E287 für reproduzierbare, exakte Ergebnisse zu erfüllen
  • Für die Verwendung mit verdünnten anorganischen Säuren und Basen geeignet, ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid
  • Für pH-Werte von 1 bis 14; kompatibel mit Säuren in Konzentrationen von bis zu 5 % Gew./Gew. und Basen in Konzentrationen von bis zu 30 %, wodurch ein breiter Bereich von Titranten abgedeckt wird.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Acrylbürette
  • LDPE-Spritzflasche in Teilen
  • 3′ (91 cm) PVC-Schläuche
  • Bürettenabdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
52,8 cm
0,1 ml
4
500mL
ASTM E287
25 ml
Acryl
1
± 0,06 ml
Automatische Bürette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bruchsichere Büretten mit automatischer Nullpunkteinstellung, Acryl-Bürette, Hahn und Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen), Schläuche aus Polyvinylchlorid, Flasche aus Polyethylen niederer Di > Fassungsvermögen:25 ml, 500 ml (Reservoir); Unterteilungen:0,1 ml
Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln. Kontakt mit derartigen Lösungen führt zu unmittelbaren Schäden.