Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bruchsichere Büretten mit automatischer Nullpunkteinstellung, Acryl-Bürette, Hahn und Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen), Schläuche aus Polyvinylchlorid, Flasche aus Polyethylen niederer Di
GREENER_CHOICE
Mit diesen bruchfesten, selbstkalibrierenden, automatischen Büretten, die ASTM E287 entsprechen, können Sie reproduzierbare, genaue Ergebnisse erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ 3640-0010
519.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11314535
  • 627.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-03-2026
Beschreibung
Die bruchsichere Thermo Scientific™ Nalgene Bürette mit automatischer Nullpunkteinstellung liefert reproduzierbare, präzise Ergebnisse (erfüllt die US-Anforderungen nach ASTM E287).
Glasklar, langlebig, einfache Handhabung, sicherer als Glas
Eigenschaften:
  • Einzeln kalibriert, um die Genauigkeitsanforderungen gemäß ASTM E287 für reproduzierbare, exakte Ergebnisse zu erfüllen
  • Für die Verwendung mit verdünnten anorganischen Säuren und Basen geeignet, ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid
  • Für pH-Werte von 1 bis 14; kompatibel mit Säuren in Konzentrationen von bis zu 5 % Gew./Gew. und Basen in Konzentrationen von bis zu 30 %, wodurch ein breiter Bereich von Titranten abgedeckt wird.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Acrylbürette
  • LDPE-Spritzflasche in Teilen
  • 3′ (91 cm) PVC-Schläuche
  • Bürettenabdeckung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Acryl
1
± 0,04 ml
Bürette
32,0 cm
0,1 ml
4
500mL
ASTM E287
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424384 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number3640-0010
Chargennummer1402515 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/04/2024 Catalog Number3640-0010
Chargennummer1396746 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2024 Catalog Number3640-0010
Chargennummer1396745 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/12/2023 Catalog Number3640-0010
Chargennummer1362649 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2022 Catalog Number3640-0010
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bruchsichere Büretten mit automatischer Nullpunkteinstellung, Acryl-Bürette, Hahn und Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen), Schläuche aus Polyvinylchlorid, Flasche aus Polyethylen niederer Di > Fassungsvermögen:10 ml, 500 ml (Vorratsflasche); Unterteilungen:0,1 ml
Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln. Kontakt mit derartigen Lösungen führt zu unmittelbaren Schäden.