Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bruchsichere Büretten mit automatischer Nullpunkteinstellung, Acryl-Bürette, Hahn und Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen), Schläuche aus Polyvinylchlorid, Flasche aus Polyethylen niederer Di
Mit diesen bruchfesten, selbstkalibrierenden, automatischen Büretten, die ASTM E287 entsprechen, können Sie reproduzierbare, genaue Ergebnisse erzielen.
Marke: Thermo Scientific™
156.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die bruchsichere Thermo Scientific™ Nalgene Bürette mit automatischer Nullpunkteinstellung liefert reproduzierbare, präzise Ergebnisse (erfüllt die US-Anforderungen nach ASTM E287).
Glasklar, langlebig, einfache Handhabung, sicherer als Glas
Eigenschaften:- Einzeln kalibriert, um die Genauigkeitsanforderungen gemäß ASTM E287 für reproduzierbare, exakte Ergebnisse zu erfüllen
- Für die Verwendung mit verdünnten anorganischen Säuren und Basen geeignet, ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid
- Für pH-Werte von 1 bis 14; kompatibel mit Säuren in Konzentrationen von bis zu 5 % Gew./Gew. und Basen in Konzentrationen von bis zu 30 %, wodurch ein breiter Bereich von Titranten abgedeckt wird.
Im Lieferumfang enthalten:
- Acrylbürette
- LDPE-Spritzflasche in Teilen
- 3′ (91 cm) PVC-Schläuche
- Bürettenabdeckung
Spezifikation
Klar | |
71,9 cm | |
0,1 ml | |
4 | |
1000mL | |
ASTM E287 |
50 ml | |
Acryl | |
1 | |
± 0,10 ml | |
Automatische Bürette |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425325 | Konformitätsbescheinigung | 05/04/2025 | 3640-0050 |
1416635 | Konformitätsbescheinigung | 21/11/2024 | 3640-0050 |
1402375 | Konformitätsbescheinigung | 08/03/2024 | 3640-0050 |
1397979 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2024 | 3640-0050 |
1397716 | Konformitätsbescheinigung | 05/01/2024 | 3640-0050 |
Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln. Kontakt mit derartigen Lösungen führt zu unmittelbaren Schäden.