Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport-Träger
GREENER_CHOICE
Der Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport Sicherheitstransport- und Lagerbehälter bietet eine ausgezeichnete Sichtbarkeit des Inhalts.
Marke:  Thermo Scientific™ 7135-0001
90.82 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10340301
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um die Exposition gegenüber biologischen Gefahrenstoffen aufgrund von ausgelaufenen Flüssigkeiten im Träger zu vermeiden, Träger und Inhalt mit geschlossenen Klemmen autoklavieren und entsorgen.
Beschreibung
Beschreibung
Transportieren Sie Gestelle mit Röhrchen oder Probenhalter gefüllt mit potenziell infektiösen Materialien mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport Sicherheitstransport- und Lagerbehälter, der eine ausgezeichnete Sichtbarkeit des Inhalts bietet.
  • Polycarbonat-Träger ist robust und bruchsicher
  • Einfach zu greifende, eingearbeitete Griffe
  • Silikondichtung für dichten Verschluss
  • Klemmen gewährleisten eine auslaufsichere Dichtung am Träger
  • Edelstahlgriff gesondert erhältlich (7136-0001)
  • Mit geschlossenen Klemmen autoklavieren, um ein unbeabsichtigtes Auslaufen von Flüssigkeiten im Träger zu vermeiden
Um die Exposition gegenüber biogefährlichem Material aufgrund von versehentlichem Verschütten im Träger zu vermeiden, müssen Träger und Inhalt autoklaviert und entsorgt werden, ohne die Klammern zu öffnen. Um die Exposition gegenüber biogefährlichem Material aufgrund von versehentlichem Verschütten im Träger zu vermeiden, müssen Träger und Inhalt autoklaviert und entsorgt werden, ohne die Klammern zu öffnen.
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt US-Norm OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 für den Einsatz als Schutz vor hämatogenen Pathogenen
BioTransport Sicherheitstransport- und Lagerbehälter
Polycarbonat
1
36.8 cm
18.4 cm
17.0 cm
BioTransport Sicherheitstransport- und Lagerbehälter
Autoklavierbar
4
36.8 x 18.4 x 17.0 cm
14,5 in.
7,3 in.
6,687 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1284210 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number7135-0001
Chargennummer1305340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number7135-0001
Chargennummer1412926 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/08/2024 Catalog Number7135-0001
Chargennummer1398736 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/06/2024 Catalog Number7135-0001
Chargennummer1401442 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2024 Catalog Number7135-0001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport-Träger > 36,8 x 18,4 x 17,0 cm (14,5 x 7,3 x 6,75 in.)