Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zertifizierte Reinigungsvalidierungsflasche aus PETG, 5 ml
Beschreibung
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP 788 zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
- Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt
- Zertifizierte Reinheit, validiert nach USP 788
- Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren vorgesehen
- < 0,5 EU/ml Endotoxin
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 mL |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport von Flüssigkeiten |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 416 |
Anzahl pro Packung | 52 |
Menge | 416/Karton |
Sterilität | Steril |
Gewicht (angloamerikanisch) | 9 lb. |
Verschlussfarbe | Weiß |