Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall
GREENER_CHOICE
Diese Behälter eignen sich als sekundäre Behälter für biologisch gefährlichen Abfall und bieten eine einfache Ein-Schritt-Sterilisation und einhändige Entsorgung von Stoffen.
321.00 CHF - 948.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt US-Standard OSHA 29 CFR Part 1910.1030
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Typ Abfallbehälter, biologisch gefährlich
Anzahl pro Karton 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10556551
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6370-0004
5,5 L 22 cm 28 cm
321.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10712951
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6370-0005
19 L 28 cm 43 cm
535.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10481022
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6370-0015
57 l 34 cm 74 cm
948.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall, die in einem einfachen Schritt ohne Entfernen des Beutels sterilisiert werden können, sind als sekundäre Behälter für biologisch gefährlichen Abfall geeignet. Eine Öffnung im Deckel ermöglicht einhändige Entsorgung von Stoffen; der Kontakt mit infektiösem Abfall wird limitiert. Autoklavierbare Beutel in Standardgrößen passen in den Behälter.
Merkmale:
  • Kann nicht rosten, verbeulen oder brechen wie andere Materialien
  • Erfüllt den US-Arbeitssicherheitsstandard OSHA 29 CFR Teil 1910.1030 als Schutz vor durch Blut übertragenen Krankheitserregern.
  • Autoklavierbar/Biogefahr
  • Symbol auf Englisch und Spanisch.
.
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt US-Standard OSHA 29 CFR Part 1910.1030
Unsteril
1
Polypropylen
Abfallbehälter, biologisch gefährlich
1
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall