Learn More
Thermo Scientific™ Autoklavierbarer Nalgene™ Septumverschluss, autoklavierbar, Größe 38–430 Artikelnummer.: 10182441
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Autoklavierbarer Nalgene™ Septumverschluss, autoklavierbar, Größe 38–430
Artikelnummer. 10182441
Autoklavierbar, Größe: 38 bis 430
Click to view available options
Autoklavierbar, Größe: 38 bis 430
Hinweis: Nur für den Einsatz im Labor. Nicht für In-vitro-Diagnosen oder Parenteralia.
Artikelnummer. 10182441
Marke: Thermo Scientific™ DS21680384
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hinweis: Nur für den Einsatz im Labor. Nicht für In-vitro-Diagnosen oder Parenteralia.
Diese autoklavierbaren Septumverschlüsse ermöglichen die aseptische Injektion von Reagenzien oder die Probenentnahme ohne Beeinträchtigung der Sterilität oder Integrität des Inhalts.
Mit diesen autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Septumverschlüssen können Reagenzien aseptisch eingespritzt bzw. Proben aseptisch entnommen werden, ohne Sterilität und Integrität des Inhalts zu gefährden. Diese Verschlüsse eignen sich für alle Flaschen und Behälter mit einem Hals von 38 bis 430, auch für Nalgene Kulturgefäße.
  • Zur Verwendung mit Kanülen mit 18 Gauge oder kleiner
  • Verschluss aus Polypropylen mit thermoplastischem Elastomerseptum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Autoklavierbare Septumverschlüsse
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 12
Menge Each
Sterilität Unsteril
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Schraubgewinde
Produkttyp Septumverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Flaschen mit Gewindegrößen von 38 – 430 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38-430
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1409126 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/07/2024 Catalog NumberDS2168-0384
Chargennummer1409125 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/07/2024 Catalog NumberDS2168-0384
Chargennummer1409123 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/07/2024 Catalog NumberDS2168-0384
Chargennummer1409124 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2024 Catalog NumberDS2168-0384
Chargennummer1399190 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2024 Catalog NumberDS2168-0384
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autoklavierbarer Nalgene™ Septumverschluss, autoklavierbar, Größe 38–430 >