Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Exsikkatoren: Blaues Unterteil und durchsichtige Polycarbonat-Glocke
Thermo Scientific Nalgene Exsikkator-Unterteile sind aus robustem Polypropylen und äußerst widerstandsfähig gegenüber allen festen Trockenmitteln einschließlich den meisten Säuren und Basen.
Marke: Thermo Scientific™ 5309-0250
100.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Als Trockenmittel dürfen keine konzentrierten Säuren verwendet werden.
Beschreibung
Der Inhalt der Thermo Scientific™ autoklavierbaren Polypropylen-Exsikkatoren, die ein robustes Unterteil und Widerstandsfähigkeit gegen alle festen Trocknungsmittel aufweisen, ist klar erkennbar. Diese Exsikkatoren besitzen eine transparente Polycarbonat-Glocke. Eine 140 mm-Aluminiumplatte ist im Lieferumfang der kleinen Größe (5315-0150) enthalten. Die Platte für die große Größe (5309-0250) ist gesondert erhältlich.
- Ein zurückgesetzter Rand an der klaren Glocke aus Polycarbonat (PC) verhindert, dass beim Absetzen Dichtungsfett auf die Arbeitsfläche gerät
- Keine Dichtung, nur Schmierfett erforderlich
- Der große Exsikkator (Bestell-Nr. 5310-0250) kann jede 230 mm-Standard-Exsikkatorplatte aufnehmen, z. B. Bestell-Nr. Nr. 5312-0230 (gesondert erhältlich)
- Autoklavierbar; wiederholtes Autoklavieren verringert die Produktlebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Beladung von oben | |
5.6 Zoll | |
1 | |
262 mm | |
13 Zoll | |
330 mm |
Exsikkator PP/PC 250 mm | |
Polypropylen/Polycarbonat | |
1 (separat erhältlich) | |
In 10.32 . | |
9.68 in. | |
246 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424749 | Konformitätsbescheinigung | 09/04/2025 | 5309-0250 |
1299927 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5309-0250 |
1414173 | Konformitätsbescheinigung | 18/10/2024 | 5309-0250 |
1410319 | Konformitätsbescheinigung | 16/08/2024 | 5309-0250 |
1397616 | Konformitätsbescheinigung | 07/12/2023 | 5309-0250 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.