Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wasserstrahlpumpe
GREENER_CHOICE
Schließen Sie dieses Vakuumpumpe zum Ansaugen eines Vakuums direkt an einen Wasserhahn an. Arbeitet effizient mit niedrigem Wasserdruck bis zu 7,5 psig für minimalen Wasserverbrauch.
Marke:  Thermo Scientific™ 6140-0010
16.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10516171
  • 18.90 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schließen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ Wasserstrahlpumpe zum Ansaugen eines Vakuums direkt an den Wasserhahn an. Kann bei einer Wasserströmungsgeschwindigkeit von 6,5 l pro Minute 11,5 l Luft pro Minute ansaugen. Die Pumpe arbeitet effizient mit niedrigen Wasserdrücken bis zu 7,5 psig für minimalen Wasserverbrauch und wird mit integriertem Rückschlagventil und Schläuchen zum Anschluss am Auslass-Ende geliefert.
Eigenschaften:
  • Lässt sich leicht an einen Standard-Wasserhahn mittels 3/8 in.-NPT-Anschlussgewinde anschließen
  • Maximale Pumpkapazität von 11,5 l Luft pro Minute mit einer Wasserströmungsgeschwindigkeit von 6,5 l pro Minute.
  • Arbeitet effizient mit niedrigem Wasserdruck bis zu 7,5 psig (0,517 bar) für minimalen Wasserverbrauch
  • Maximal erreichbares Vakuum von (28,5 in.Hg) (724 mmHg)
  • Das Auslass-Ende ist mit Schläuchen von (4,75 in.) (12 cm Länge) ausgestattet, um Wasser direkt in den Abfluss auszulassen oder ein Befestigen an zusätzlichen Auslassschläuchen zu ermöglichen
  • Integriertes Rückschlagventil verhindert Vakuumverlust, wenn die Wasserquelle unterbrochen wird, sowie Rückfluss
  • Polypropylen, mit PE-Schlauch
Im Lieferumfang enthalten:
  • Integriertes Rückschlagventil
  • 3/8-NPT-Anschlussgewinde
  • 4,75 in. (12 cm) Schläuche
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte verpackt sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wasserstrahlpumpe
24
6,5 l/min
Hahn
1
28.5 Zoll Hg
Vakuumpumpe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wasserstrahlpumpe > Wasserstrahlpumpe