Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff, Acryl
GREENER_CHOICE
Das Thermo Scientific™ Nalgene™ Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff ist stabil und durchsichtig.
Marke:  Thermo Scientific™ 1001-0010
187.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10791401
  • 211.00 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nalgene™ Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff ist stabil und durchsichtig.
Die breite Grundfläche sorgt für sicheren Stand auf dem Labortisch.
Eigenschaften:
  • Transparent; Füllstand des Inhalts leicht zu erkennen
  • Auch für 500 und 1.000 ml Nalgene Scheidetrichter geeignet (Bestellnr. 4300 und 4301) für Glas-Scheidetrichter
Graduierungsschritte der Sedimentiergefäße
  • 0 bis 1ml: 0,1 ml
  • 1 bis 10 ml: 0,5 ml
  • 10 bis 20 ml: 1mL
  • 20 bis 40 ml: 2mL
  • 40 bis 100 ml: 10 ml
  • 100 bis 500 ml: 50 ml
  • 500 bis 1000 ml: 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff
4
Sedimentiergefäß nach Imhoff
7,7 in.
In 16.1.
14,5 in.
Acryl
1
19,6 x 41 x 37 cm (7,7 x 16,1 x 14,5 in.)
19.6cm
41cm
37cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Gestell für Sedimentiergefäße nach Imhoff, Acryl > 196 x 406 x 368 mm