Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl
GREENER_CHOICE
In den vollständig abgedichteten durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl können Sie wasserfreie und hygroskopische biologische und chemische Verbindungen aufbewahren.
Marke:  Thermo Scientific™ 5317-0180
863.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10529901
  • 1010.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aufbewahrung aller Komponenten, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern, wie z. B. wasserfreie und hygroskopische biologische und chemische Verbindungen und elektronische Bauteile. Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl sind durchsichtig und mit Dichtungen ausgestattet, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
Eigenschaften:
  • Neopren-Türdichtung sorgt für sichere Abdichtung
  • Die Tür ist mit zwei Edelstahl-Verriegelungen (drei bei der größten Kammer) und einem über die gesamte Türhöhe verlaufenden Scharnier gesichert
  • Herausnehmbares Tablett mit Rand für feste Trockenmittel
  • Einschübe sind herausnehmbar, höhenverstellbar und, zur optimalen Durchlüftung, mit Bohrungen versehen
Bestellinformationen:
Alle Kammern haben die Maße L 30,5 x B 30,5 cm (12 x 12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Frontbeladung
7
45,7 cm
Trockenkammer, Acryl, 457 x 305 x 305 mm
4
18 in.
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl > Exsikkatorschränke; Höhe: 18 in. (45,7 cm); Anzahl der Regale: 4
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.