Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acryl-Büretten, Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Hahn und Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen)
Präzise Durchführung von Anwendungen mit diesen Acrylbüretten mit PMP-Spitze, TFE-Hahn und Stopfen, die den ASTM E287-Standards entsprechen.
553.00 CHF - 643.00 CHF
Spezifikation
Material | Acryl |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 |
Anzahl pro Karton | 4 |
Typ | Bürette |
Class | Klasse B |
Benachrichtigungen:
Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln. Kontakt mit diesen Lösungen führt zu sofortiger Beschädigung.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15282249
![]() |
Thermo Scientific™
3650-0025 |
25 ml |
553.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11335584
![]() |
Thermo Scientific™
3650-0050 |
50 ml |
643.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene Acryl-Büretten liefern reproduzierbare, präzise Ergebnisse (erfüllen die US-Anforderungen nach ASTM E287).
Glasklar, langlebig, einfache Handhabung, sicherer als Glas Zur Verwendung mit Säuren und Basen (Verwendung gemäß Anweisung). Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln.
- Die Bürette ist langlebig und unempfindlich gegenüber verdünnten anorganischen Säuren und Basen (ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid) als Titranten.
- Für pH-Werte von 1 bis 14; kompatibel mit Säuren in Konzentrationen von bis zu 5 % Gew./Gew. und Basen in Konzentrationen von bis zu 30 %, wodurch ein breiter Bereich von Titranten abgedeckt wird.
- Transparent/Graduiert
- Klasse B, Erfüllt US-Standard ASTM™ E287
Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln. Kontakt mit derartigen Lösungen führt zu unmittelbaren Schäden.
Spezifikation
Acryl | |
4 | |
Klasse B |
1 | |
Bürette | |
ASTM E287 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.