Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter lassen sich zur bequemen Aufbewahrung zusammenklappen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6745-0010
613.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10303371
  • 662.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
ACHTUNG! Radioaktiver Abfall darf nicht über einen längeren Zeitraum auf der Arbeitsfläche gelagert und muss vorschriftsgemäß entsorgt werden. Die korrekte Handhabung und Lagerung von Isotopen minimiert die Strahlungsexposition. Für Richtlinien bezüglich der Strahlensicherheit siehe die jeweils anwendbaren Landesvorschriften bzw. die Rules and Regulations der United States Nuclear Regulatory Commission, Titel 10, Kapitel 1, Abschnitt 20.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter lassen sich zur bequemen Aufbewahrung zusammenklappen.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
  • Transparent für ein einfaches Betrachten des Inhalts
  • Strahlung/transparent
  • Zur Aufnahme eines großen Behälters für festen oder flüssigen beta-radioaktiven Abfall
  • Großer Klappdeckel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Abfallbehälter
  • Aufklappbare Wände zum Entfernen des Behälters
  • Großer Behälter kann Nalgene Ballonflaschen für 20 l und gewöhnliche Laborabfallbehälter aufnehmen
  • Kleiner Behälter kann Nalgene Ballonflaschen für 10 l aufnehmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
In 11.25.
28,6 cm
16 in.
40,6 cm
9 mm
In 11.25.
28,6 cm
Abfallschutz Beta Klein Acryl 330 x 330 x 432 mm
13 in.
33 cm
17 Zoll
43,2 cm
0,37 in.
13 in.
33 cm
10 l-Ballonflasche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter > Abfallschutz Beta, fasst 10 l-Ballonflaschen; L x B x H:13 x 13 x 17 Zoll
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.