Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Abfallbehälter für Betastrahler mit Flasche
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Abfallbehälter für Betastrahler mit Flasche werden aus 9,5 mm starkem Acryl gefertigt.
Marke:  Thermo Scientific™ 6710-2000
286.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10201361
  • 309.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Abfallbehälter für Betastrahler mit Flasche werden aus 9,5 mm starkem Acryl gefertigt.
Zylinderförmige Abschirmung schützt die Mitarbeiter vor Abfallstoffen, die beta-emittierende Isotope enthalten.
Eigenschaften:
  • Versehen mit einer 2 l-Nalgene Weithals-Abfallflasche aus HDPE zur Aufbewahrung von flüssigem Abfall.
  • Der durchsichtige Schild umschließt die Abfallflasche, ohne dass der Zugriff auf den Flaschenverschluss bzw. die Handhabung des Flaschenverschlusses behindert wird.
  • Ein maschinell gefertigter Vorsprung an der Verschlusskappe verhindert Verrutschen und bietet zusätzlichen Stoßschutz.
  • Schilddeckel passt sicher über die Abfallflasche — Profil des Deckels mit Vorsprung verhindert ein Verrutschen und sorgt für erhöhte Stossfestigkeit
  • Schild umschließt 2 l-Nalgene-Abfallflaschen (64 oz), während sicherer Zugriff auf den Flaschenverschluss bzw. Handhabung des Flaschenverschlusses ermöglicht werden
  • Strahlung/transparent
  • Durchmesser: 5,5 ″
Bestellinformationen:
Zusätzliche Reserveflaschen sind erhältlich (Kat.- Nr. 2120-0005 Andere Nalgene Flaschen können auch als Ersatzflaschen verwendet werden, einschließlich 2125-2000 und 2115-2000.
Im Lieferumfang enthalten:
2 l-Flasche (64 oz.)
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2L
139.7mm
286 mm
Abfallbehälter
Beta Tischabfallbehälter, Durchmesser: 5.5in .
64 oz.
Je 1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422215 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog Number6710-2000
Chargennummer1376620 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number6710-2000
Chargennummer1413743 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/09/2024 Catalog Number6710-2000
Chargennummer1412183 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/09/2024 Catalog Number6710-2000
Chargennummer1408296 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2024 Catalog Number6710-2000
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Abfallbehälter für Betastrahler mit Flasche > Beta-Labortischabfallbehälter, Durchmesser:5,5 in.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.