Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schlauch
GREENER_CHOICE
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Nalgene 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 8050-0500
539.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13193543
  • 584.00 CHF / 15 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch. Durchscheinende halbflexible Schläuche für anspruchsvolle Laboranwendungen wie z. B.: Chromatographie, Spurenelementanalyse, Umweltprobennahme, hochreaktive Katalysatoren, Korrosionsprüfung an Metallen, pharmazeutische Arbeiten, Auflösen und Ätzen mit heißen Säuren.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete Anti-Hafteigenschaften erleichtern den Fluss von viskosen, aggressiven Verbindungen.
  • Kann durch Autoklavieren, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmittel sterilisiert werden
Bestellinformationen:
In zwei 25′ (7,6 m) Längen pro Karton verpackt
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt die Anforderungen der US FDA-Regulierungsvorschrift 21 CFR 177.1550 für die Verwendung mit Lebensmitteln.
7/16 Zoll
FEP
13 mm
15,24 m
0,08 cm
Durchsichtig
Biegeradius 8x Außendurchmesser
400 °F
Halbsteife Schläuche
Autoklavierbar
11 mm
1/2 Zoll
50 ft.
1/32 in.
Two rolls of tubing 25 ft. in length
Durometer 58(D)
30 psig bei 185 °C (85 °F), 60 psig bei 23 °C (73 °F)
205 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schlauch > Innendurchmesser x Außendurchmesser x Wand:7/16 x 1/2 x 1/32; 25 ft./Packung, 50 ft./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht gammasterilisierbar.