Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schlauch
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Nalgene 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch.
Marke: Thermo Scientific™ 8050-0125
153.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch. Durchscheinende halbflexible Schläuche für anspruchsvolle Laboranwendungen wie z. B.: Chromatographie, Spurenelementanalyse, Umweltprobennahme, hochreaktive Katalysatoren, Korrosionsprüfung an Metallen, pharmazeutische Arbeiten, Auflösen und Ätzen mit heißen Säuren.
Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Anti-Hafteigenschaften erleichtern den Fluss von viskosen, aggressiven Verbindungen.
- Kann durch Autoklavieren, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmittel sterilisiert werden
Bestellinformationen:
In zwei 25′ (7,6 m) Längen pro Karton verpackt
.
Spezifikation
Entspricht 21 CFR 177.1550 bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln. | |
1/16 in. | |
FEP | |
3,2 mm | |
15.24 m | |
0.08 cm | |
Durchsichtig | |
Biegeradius 8x Außendurchmesser | |
400 °F | |
Halbsteife Schläuche |
Autoklavierbar | |
1,6 mm | |
1/8 Zoll | |
50 ft. | |
1/32 in. | |
50 ft. | |
Durometer 58(D) | |
220 psig bei 185 °C (85 °F), 440 psig bei 23 °C (73 °F) | |
205 °C |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht gammasterilisierbar.