Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche, 3/8 Innendurchmesser
Die lichtdurchlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche eignen sich für den Transfer von aggressiven und korrosiven chemischen Flüssigkeiten.
227.00 CHF - 743.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Lebensmitteltaugliche Materialien gemäß 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PFA |
Verpackungsmenge | 25 |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11394685
![]() |
Thermo Scientific™
8051-0125 |
1/16 in. | 1/8 Zoll | 478 psig |
227.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10397381
![]() |
Thermo Scientific™
8051-0187 |
1/8 in. | 3/16 Zoll | 274 psig, 137 psig bei 185 °F (85 °C) |
333.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11314695
![]() |
Thermo Scientific™
8051-0250 |
3/64 Zoll | 1/4 in. | 290 psig, 14 psig bei 185 °F (85 °C) |
662.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11939206
![]() |
Thermo Scientific™
8051-0375 |
1/4 in. | 3/8 in. | 248 psig bei 73 °F (23 °C), 124 psig bei 185 °F (85 °C) |
601.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10652792
![]() |
Thermo Scientific™
8051-0500 |
3/8 in. | 1/2 Zoll | 85 psig bei 185 °F (85 °C) |
743.00 CHF
7.62 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Diese durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche eigenen sich besonders für den Transfer von aggressiven und korrosiven flüssigen Chemikalien. Geeignet für einen sehr breiten Temperaturbereich (-270 bis +260 °C) mit geringer Wasseraufnahme. Hervorragend geeignet für Niederdruckanwendungen mit mechanischen Klemmverbindungen bei Raumtemperatur. Lebensmitteltaugliche Materialien entsprechend 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen.
Merkmale:- Breiterer Temperaturbereich von -270 bis +260 °C (-518 bis +500 °F)
- Hohe Reaktionsträgheit für hochreine Anwendungen
- Sterilisation durch Autoklavieren, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmittel
- Zwei 25′-Spulen pro Packung, außer bei größeren Größen
Hinweis:
Keine Strahlensterilisation möglich. Darf nicht für geschmolzene Alkalimetalle, elementares Fluor und Fluor-Vorläufer bei erhöhten Temperaturen oder für konzentrierte Perchlorsäure eingesetzt werden.
Garantie: 90 Tage. Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter technicalsupport@thermofisher.com.
Spezifikation
Lebensmitteltaugliche Materialien gemäß 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen | |
PFA | |
Durchsichtig | |
Biegeradius 10x Außendurchmesser | |
260 °C |
Autoklavierbar | |
25 | |
Durometer 60(D) | |
500 °F | |
Halbsteife Schläuche |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.