Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln mit diesen flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuchen, die ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind.
119.00 CHF - 511.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Verpackungsmenge 25
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Schlauchgröße Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10340741
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8060-3015
15 0,48 cm
150.00 CHF
7.62 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10636801
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8060-3016
16 0,32 cm
119.00 CHF
7.62 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10518892
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8060-3017
17 0,64 cm
157.00 CHF
7.62 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10430723
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8060-3018
18 0,79 cm
224.00 CHF
7.62 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10142161
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8060-3024
24 0,64 cm
276.00 CHF
7.62 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10585781
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8060-3025
25 0,48 cm
152.00 CHF
7.62 Meter
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10595781
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8060-3173
73 0,95 cm
342.00 CHF
7.62 Meter
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10515981
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8060-3182
82 0,13 cm
511.00 CHF
7.62 Meter
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platingehärteten Silikonschläuchen für Peristaltikpumpen. Diese flexiblen und beständigen Schläuche verfügen über eine geringbindende Oberfläche und eignen sich dadurch ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Eigenschaften:
  • Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht-hämolytisch
  • Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
  • Durch die Oberflächen mit niedriger Bindungsaffinität wird die Absorption bei Proteinen und Lebensmittelprodukten minimiert
  • Autoklavierbar, kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen:
Doppelt verpackte Rolle mit 7.6 m (25 ′) pro Packung
Anmerkung:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
25 ft.
25
50 (Shore A)
450 °F
Flexible Schläuche
Platinbehandeltes Silikon
7,6 m
Durchscheinend
Biegeradius 4xAD
232 °C