Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln mit diesen flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuchen, die ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 8060-3015
126.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10340741
  • 150.00 CHF / 7.62 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Minimieren Sie die Absorption von Proteinen und Lebensmitteln mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platingehärteten Silikonschläuchen für Peristaltikpumpen. Diese flexiblen und beständigen Schläuche verfügen über eine geringbindende Oberfläche und eignen sich dadurch ideal für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Eigenschaften:
  • Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht-hämolytisch
  • Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
  • Durch die Oberflächen mit niedriger Bindungsaffinität wird die Absorption von Proteinen und Lebensmittelprodukten minimiert
  • Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen:
Doppelt verpackte Rolle mit 7,6 m (25 ′) pro Packung
Hinweis:
Nicht für invasive Anwendungen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt die Anforderungen der US-Behörden FDA, USDA, US-Arzneibuch Klasse VI, 24. Ausgabe und 3A Sanitary Standards.
3/16 in.
Platinbehandeltes Silikon
7,6 m
15
50 (Shore A)
450 °F
Flexible Schläuche
Autoklavierbar
0,48 cm
25 ft.
25
Durchscheinend
Biegeradius 4xAD
232 °C